Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 60
Pakke med 624
Pakke med 720
Beskrivelse
- Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
- Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
- Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 31.8mm |
| Inkluderer | Certificate of analysis |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Emballage | 216/Cs. |
| Mængde | 216/Cs. |
| Lukningsfarve | White |
| Vis mere |