Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Artikelnummer. 11734259 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 60
Pakke med 624
Pakke med 720
Artikelnummer. 11734259
Ideal for storage of dry powders.
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Tekniske data
Volumen 0.5 oz., 15 mL
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0.5 oz.
Farve Amber
Diameter (metrisk) Indvendig hals 15.5mm
Inkluderer Certificate of analysis
Materiale Soda Lime Glass
Emballage 624/Cs.
Mængde 624/Cs.
Lukningsfarve White
Liner materiale Polyvinyl
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Wide Mouth Packer Bottle
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Screw Cap