Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Artikelnummer. 11724259 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 60
Pakke med 624
Pakke med 720
Artikelnummer. 11724259
Ideal for storage of dry powders.
ul>
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
  • Tekniske data
    Volumen 0.2 oz., 6 mL
    Kapacitet (metrisk) 6 mL
    Kapacitet (engelsk) 0.2 oz.
    Farve Amber
    Diameter (metrisk) Indvendig hals 11.9mm
    Inkluderer Certificate of analysis
    Materiale Soda Lime Glass
    Emballage 720/Cs.
    Mængde 720/PK.
    Lukningsfarve White
    Liner materiale Polyvinyl
    Lukning inkluderet Yes
    Mund Wide
    Form Round
    Højde (metrisk) 44 mm
    Produkttype Wide Mouth Packer Bottle
    Lukke liner Polyvinyl
    Lukningsmateriale Polypropylene
    Lukkestørrelse 20-400 mm
    Diameter (metrisk) 24 mm
    Lukketype Screw Cap