Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Straight Sided Round Bottles without Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Amber Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and UV protection. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz.
- Wide mouth for easy filling
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Amber |
| Inkluderer | Only jar |
| Materiale | Glass |
| Mængde | 24/PK. |
| Lukning inkluderet | No |
| Mund | Wide |
| Produkttype | Straight Sided Round Bottle |
| Lukkestørrelse | 58-400 mm |
| Vis mere |