Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede HDPE-flasker med bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3170443 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 11957944
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Beskyt lysfølsomme materialer under prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring
Reducer UV-lystransmission for at beskytte lysfølsomme væsker
  • Rav polyethylen med høj densitet
  • Bred mund tillader nem genfinding af gribeprøver og reducerer turbulens ved påfyldning
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
US Pharmacopoeia 661 (beholdere, lystransmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Materiale HDPE
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 28mm
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Skruelåg