Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede HDPE-flasker med bred mund
Artikelnummer. 12682415 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Halsfinish Pakningsstørrelse
12682415 250 mL 43 mm 43mm Pakke med 12
11957944 60 mL 28 mm 28mm Pakke med 72
12672415 125 mL 38 mm 38mm Pakke med 12
12602425 500 mL 53 mm 53mm Pakke med 12
11937914 1000 mL 63 mm 63mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12682415
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Beskyt lysfølsomme materialer under prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring
Reducer UV-lystransmission for at beskytte lysfølsomme væsker
  • Rav polyethylen med høj densitet
  • Bred mund tillader nem genfinding af gribeprøver og reducerer turbulens ved påfyldning
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
US Pharmacopoeia 661 (beholdere, lystransmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Materiale HDPE
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 43mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Produkttype Flaske med bred mund