Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede HDPE-flasker med bred mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Reducer UV-lystransmission for at beskytte lysfølsomme væsker
- Rav polyethylen med høj densitet
- Bred mund tillader nem genfinding af gribeprøver og reducerer turbulens ved påfyldning
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
US Pharmacopoeia 661 (beholdere, lystransmission)†
Specifications
Specifications
| Volumen | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4,2 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | HDPE |
| Lukningsfarve | Ravgul |
| Halsfinish | 38mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr. 1606319 og 1606321 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Show More |