Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
42 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Dybde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) indre base:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flanged Sides
Riflet sider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 144
Beskrivelse
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
- Kan også tjene som fordampningsskåle eller støvbetræk
- Let, men alligevel robust
- Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
- Letvægtsfade med flangekanter
- Let skrånende sider letter stabling
- Især anvendelig til materialer, der ikke let kan rengøres fra skålens overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 65 mL |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Riflet sider |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | For weighing and dispensing |
| Dybde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) indre base | 69 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 77 mm |
| Diameter (metrisk) | 69 mm (indvendig base), 77 mm (indvendig top) |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion