Beskrivelse
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
- Kan også tjene som fordampningsskåle eller støvbetræk
- Let, men alligevel robust
- Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
- Letvægtsfade med flangekanter
- Let skrånende sider letter stabling
- Især anvendelig til materialer, der ikke let kan rengøres fra skålens overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 65 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rillede sider |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | For weighing and dispensing |
| Dybde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) indre base | 69 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 77 mm |
| Diameter (metrisk) | 69 mm (indvendig bund), 77 mm (indvendig top) |