Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
Artikelnummer. 11789408 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Dybde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) indre base:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flangede sider
Riflet sider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 144
Artikelnummer. 11789408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminiumsfade til vejning og dispensering
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
  • Kan også tjene som fordampningsfade eller støvbetræk Let, men alligevel robust Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
Med glatte sider
  • Letvægtsfade med flangekanter Let skrånende sider letter stabling
  • Især anvendelig til materialer, der ikke let kan rengøres fra skålens overflade
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Aluminium
Form Riflet sider
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) For weighing and dispensing
Dybde (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) indre base 44 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 52 mm
Diameter (metrisk) 44 mm (indvendig base), 52 mm (indvendig top)