Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Dybde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) indre base:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flangede sider
Riflet sider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 144
Beskrivelse
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
- Kan også fungere som fordampningsskåle eller støvbetræk Let, men alligevel robust Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Flangede sider |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | For weighing and dispensing |
| Dybde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) indre base | 96 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 102 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm (Inner Base), 102 mm (Inner Top) |