Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
Artikelnummer. 11709418 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Dybde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) indre base:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flangede sider
Riflet sider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dybde (metrisk) Diameter (metrisk) indre base Form unitSize
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Riflet sider Pakke med 1000
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Riflet sider Pakke med 1000
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Riflet sider Pakke med 144
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Riflet sider Pakke med 1000
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Flangede sider Pakke med 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Flangede sider Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11709418
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminiumsfade til vejning og dispensering
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
  • Med riflede sider
  • Let, men alligevel robust
  • Let skrånende sider letter stabling
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Aluminium
Form Riflet sider
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) For weighing and dispensing
Dybde (metrisk) 17,3 mm
Diameter (metrisk) indre base 68,2 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 72.6 mm
Diameter (metrisk) 68,2 mm (indvendig base), 72,6 mm (indvendig top)