Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
Artikelnummer. 11518382 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Dybde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diameter (metrisk) indre base:
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Form:
Flangede sider
Riflet sider
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 144
Artikelnummer. 11518382
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminiumsfade til vejning og dispensering
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
  • Kan også fungere som fordampningsskåle eller støvbetræk Let, men alligevel robust Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Aluminium
Form Flangede sider
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) For weighing and dispensing
Dybde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) indre base 96 mm
Diameter (metrisk) Indvendig top 102 mm
Diameter (metrisk) 96 mm (Inner Base), 102 mm (Inner Top)