Få mere at vide
Beschreibung
Vælge Fisherbrand™ Aluminiumsvægtsfade til vejning og dispensering.
Med riflede sider
- Kan også tjene som fordampningsfade eller støvbetræk Let, men alligevel robust Praktisk fingergreb kan ætses før vejning for identifikation
- Letvægtsfade med flangekanter
- Let skrånende sider letter stabling
- Især anvendelig til materialer, der ikke let kan rengøres fra skålens overflade
Spezifikation
Spezifikation
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 42 ml |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rillede sider |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Til vejning og udlevering |
| Dybde (metrisk) | 17 mm |
| Diameter (metrisk) indre base | 51 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig top | 62 mm |
| Diameter (metrisk) | 51 mm (indvendig bund), 62 mm (indvendig top) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?