Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminiumsfolie, Standard-Gauge rulle
Artikelnummer. p-306250 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
25 fod
197 fod
492 fod
Tykkelse:
18μ m
24μ m
Bredde (metrisk):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Længde (metrisk):
149,9 m
150 m
60 m
7,6 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11759408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til forsegling, vejning og overførsel af prøver
Ideel til vejning, forsegling og overførsel af dine prøver.
  • Pakket i individuel dispenserboks med knivbjælke
  • Tunge ruller giver større foldestyrke, gode til at dække skarpe kanter
Tekniske data
Applikationer Forsegling, vejning, overførsel af prøver
Længde (engelsk) 25 fod
Produkttype Folie
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Bredde (metrisk) 30 cm
Længde (metrisk) 7,6 m
Materiale Aluminium
Tykkelse 18μ m