Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminiumsfolie, Standard-Gauge rulle
Artikelnummer. 11759408 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
25 fod
197 fod
492 fod
Tykkelse:
18μ m
24μ m
Bredde (metrisk):
30 cm
30,5 cm
46 cm
Længde (metrisk):
7,6 m
60 m
149,9 m
150 m
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Tykkelse Bredde (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
11759408 25 fod 18μ m 30 cm 7,6 m Hver
11749408 197 fod 18μ m 30,5 cm 60 m Hver
11769408 492 fod 18μ m 30 cm 150 m Hver
11779408 25 fod 24μ m 46 cm 7,6 m Hver
15397768 492 fod 24μ m 46 cm 149,9 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11759408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til forsegling, vejning og overførsel af prøver
Ideel til vejning, forsegling og overførsel af dine prøver.
  • Pakket i individuel dispenserboks med knivbjælke
  • Tunge ruller giver større foldestyrke, gode til at dække skarpe kanter
Tekniske data
Applikationer Forsegling, vejning, overførsel af prøver
Længde (engelsk) 25 fod
Produkttype Folie
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Bredde (metrisk) 30 cm
Længde (metrisk) 7,6 m
Materiale Aluminium
Tykkelse 18μ m