Description
- Fisherbrand™ Aluminium Dissecting Pan er et verdenskendt dissektionsværktøj designet til alle en række dissektionseksperimenter
- Hovedværktøj i dissektionsforsøg
- Lavet til at holde og har sikre, glatte, rullede kanter for varig stivhed og holdbarhed
- Stak til kompakt opbevaring
- Rustfast
- Fås med eller uden sort dissektionsvoks
- Anvendes inden for uddannelse og forskning
- Fremstillet af ASTM™ standard aluminium
Order Info
Dimensioner: 11 x 7 x 1,5 tommer.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Aluminiums-dissektionspande |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Generel dissektionsbrug |
| Inkluderer | Voks |
| Mængde | 1 hv. |
| Dimensioner (L x B x H) | 11 tommer x 7 tommer x 1,5 tommer |