Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminium Lab ramme stænger
Artikelnummer. p-4770173 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk):
12 tommer
Længde (metrisk):
30,48 cm
Artikelnummer. 17291384
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Korrosionsbestandige hårde aluminiumsstænger til glat pasform med laboratorierammer.
  • Stænger med centerløs jord giver mulighed for præcis tilpasning
  • Med affasede ender for nem placering
  • Diameter: 13 mm (0,51 tommer)
Tekniske data
Materiale Aluminium
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30,48 cm
Produkttype Korrosionsbestandig med affasede ender for nem placering