Få mere at vide
Bel-Art™ All-Metal Quick-Disconnects
Artikelnummer. p-200722 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,125 tommer
Kvinde, 0,25 tommer.
Mand, 0,25 tommer.
Til brug med:
3,2 mm
Han, 6,4 mm
Hun, 6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10107641
Brand: Bel-Art™ F197240204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inline slangeforbindelse med automatisk afbrydelse ved frakobling for at forhindre lækage
  • Forkromet messing tilslutninger Kompatibel med de fleste slanger
  • Fungerer ved temperaturer til 82 °C (180 °F), tryk til 250 psi (1,7 MPa) og vakuum til 30 in.Hg
Ordreinfo
Bestil han- og hunstik separat, så slanger af samme eller forskellig størrelse kan tilsluttes.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre Mand, 0,25 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig Han, 6,4 mm
Materiale Metal
Til brug med Han, 6,4 mm
Farve Chrome
Maksimalt tryk 250 psi
Produkttype Hurtig afbrydelse, hankobling