Få mere at vide
Bel-Art™ All-Metal Quick-Disconnects
Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,125 tommer
Kvinde, 0,25 tommer.
Mand, 0,25 tommer.
Til brug med:
3,2 mm
Han, 6,4 mm
Hun, 6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Chrome-plated brass hookups Compatible with most tubing
- Operates at temperatures to 82°C (180°F), pressures to 250psi (1.7MPa) and vacuum to 30 in.Hg
Ordreinfo
Bestil han- og hunstik separat, så slanger af samme eller forskellig størrelse kan tilsluttes.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,125 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2 mm |
| Materiale | Metal |
| Til brug med | 3,2 mm |
| Maksimalt tryk | 250 psi |
| Produkttype | Quick Disconnect, Female Coupling |