Få mere at vide
Bel-Art™ All-Metal Quick-Disconnects
Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk) Indre:
0,125 tommer
Kvinde, 0,25 tommer.
Mand, 0,25 tommer.
Til brug med:
3,2 mm
Han, 6,4 mm
Hun, 6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forkromet messing tilslutninger Kompatibel med de fleste slanger
- Fungerer ved temperaturer til 82 °C (180 °F), tryk til 250 psi (1,7 MPa) og vakuum til 30 in.Hg
Ordreinfo
Bestil han- og hunstik separat, så slanger af samme eller forskellig størrelse kan tilsluttes.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | Mand, 0,25 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Han, 6,4 mm |
| Materiale | Metal |
| Til brug med | Han, 6,4 mm |
| Farve | Chrome |
| Maksimalt tryk | 250 psi |
| Produkttype | Hurtig afbrydelse, hankobling |