Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård overflade klæbende måtter
Artikelnummer. 17546876 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
24 x 45 tommer.
36 x 18 tommer.
Overfladebelægning:
Højt tack
Lav tackling
Standard tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 17546876
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle klæbrige måtter er ideelle til brug i renrum i den elektroniske industri, medicinalindustrien, hospitaler, laboratorier og fødevareindustrien til at opretholde et kritisk rent miljø.
  • Ideel til brug i elektroniske, farmaceutiske, laboratorie- og fødevareindustriens renrum
  • Når det øverste lag bliver snavset, skal du skrælle det af for at blotlægge en frisk, ren overflade
  • Genbestillingsmeddelelse på 18. ark
  • Blå lagner på blå måtte
  • Meget effektiv til fjernelse af støv og nem at bruge
  • Moderat klæbeevne til standardrengøringsbehov
  • High Tack for brugere af kritiske miljøer
  • Hver måtte har top- og bunddæklag
    • 30 ark pr måtte, 4 måtter pr sag
    • Nummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum i den elektroniske industri, den farmaceutiske industri, hospitaler, laboratorier og fødevareindustrien til opretholdelse af et kritisk rent miljø
Mængde 30 ark/måtte, 4 måtter/etui
Overfladebelægning Højt tack
Farve Blå
Længde (metrisk) 46 cm
Type Renrum Tacky Mat
Bredde (metrisk) 114.3 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado