Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård overflade klæbende måtter
Artikelnummer. 11952667 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
24 x 45 tommer.
36 x 18 tommer.
Overfladebelægning:
Højt tack
Lav tackling
Standard tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 11952667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle klæbrige måtter er ideelle til brug i renrum i den elektroniske industri, medicinalindustrien, hospitaler, laboratorier og fødevareindustrien til at opretholde et kritisk rent miljø.
  • Ideel til brug i elektroniske, farmaceutiske, laboratorie- og fødevareindustriens renrum
  • Når det øverste lag bliver snavset, skal du skrælle det af for at blotlægge en frisk, ren overflade
  • Genbestillingsmeddelelse på 18. ark
  • Blå lagner på blå måtte
  • Meget effektiv til fjernelse af støv og nem at bruge
  • Moderat klæbeevne til standardrengøringsbehov
  • High Tack for brugere af kritiske miljøer
  • Hver måtte har top- og bunddæklag
    • 30 ark pr måtte, 4 måtter pr sag
    • Nummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 36 x 18 tommer.
Mængde 30 ark/måtte, 4 måtter/etui
Overfladebelægning Standard tack
Farve Blå
Type Renrum Tacky Mat