Få mere at vide
Fisherbrand™ Hård overflade klæbende måtter
Artikelnummer. 11823191 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
24 x 45 tommer.
36 x 18 tommer.
Overfladebelægning:
Højt tack
Lav tackling
Standard tack
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Overfladebelægning Pakningsstørrelse
11823191 Blå 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tommer) Standard tack Pakke med 120
17546876 Blå 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer) Højt tack -
11893181 Hvid 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 tommer) Højt tack Pakke med 120
11843191 Blå 24 x 45 tommer. Standard tack Pakke med 120
11803191 Hvid 24 x 45 tommer. Lav tackling Pakke med 120
17536876 Hvid 24 x 45 tommer. Højt tack -
11952667 Blå 36 x 18 tommer. Standard tack Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11823191
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle klæbrige måtter er ideelle til brug i renrum i den elektroniske industri, medicinalindustrien, hospitaler, laboratorier og fødevareindustrien til at opretholde et kritisk rent miljø.
  • Ideel til brug i elektroniske, farmaceutiske, laboratorie- og fødevareindustriens renrum
  • Når det øverste lag bliver snavset, skal du skrælle det af for at blotlægge en frisk, ren overflade
  • Genbestillingsmeddelelse på 18. ark
  • Blå lagner på blå måtte
  • Meget effektiv til fjernelse af støv og nem at bruge
  • Moderat klæbeevne til standardrengøringsbehov
  • High Tack for brugere af kritiske miljøer
  • Hver måtte har top- og bunddæklag
    • 30 ark pr måtte, 4 måtter pr sag
    • Nummererede faner sikrer fjernelse af ét ark ad gangen
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum i den elektroniske industri, den farmaceutiske industri, hospitaler, laboratorier og fødevareindustrien for at opretholde et kritisk rent miljøMedium
Mængde 30 ark/måtte, 4 måtter/etui
Overfladebelægning Standard tack
Farve Blå
Længde (metrisk) 46 cm
Materiale Polyethylen film
Type Renrum Tacky Mat
Bredde (metrisk) 114.3 cm