Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkatorskabe i akryl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-32690 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hylder:
2 flytbare justerbare og ventilerede hylder
3 flytbare justerbare og ventilerede hylder
4 Aftagelig Justerbar og ventileret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11997864
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støv- og fugtfri opbevaring i køleskabe, frysere og på bordplader
  • Ideel til opbevaring af vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser, såvel som elektroniske samlinger og eventuelle komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold
  • Neopren pakning på døren sikrer tæt forsegling
  • Døren er sikret med to låse i rustfrit stål (stor størrelse har tre låse) og hængsel i fuld højde
  • Aftagelig bakke med læber holder fast tørremiddel
  • Hylderne er aftagelige, justerbare og ventilerede for at maksimere luftstrømmen
Ordreinfo
Skabe måler L x B: 12 x 12 tommer. (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Skab stil Front Loading
Materiale Akryl
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser, såvel som elektroniske samlinger og eventuelle komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold
Inkluderer Neoprenpakning, to låse i rustfrit stål (stor størrelse har tre låse) og hængsel i fuld højde, aftagelig solid tørremiddelbakke, ventilerede hylder
Antal hylder 2 flytbare justerbare og ventilerede hylder
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,4 x 30,4 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17,8 cm