Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkatorskabe i akryl
Artikelnummer. 11917874 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hylder:
2 aftagelige, justerbare og ventilerede
3 aftagelige, justerbare og ventilerede
4 Aftagelig Justerbar og ventileret
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Antal hylder Pakningsstørrelse
11917874 45,7 cm 4 Aftagelig Justerbar og ventileret Hver
11997864 17,8 cm 2 aftagelige, justerbare og ventilerede Hver
11907874 30,5 cm 3 aftagelige, justerbare og ventilerede Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11917874
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støv- og fugtfri opbevaring i køleskabe, frysere og på bordplader
  • Ideel til opbevaring af vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser, såvel som elektroniske samlinger og eventuelle komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold
  • Neopren pakning på døren sikrer tæt forsegling
  • Døren er sikret med to låse i rustfrit stål (stor størrelse har tre låse) og hængsel i fuld højde
  • Aftagelig bakke med læber holder fast tørremiddel
  • Hylderne er aftagelige, justerbare og ventilerede for at maksimere luftstrømmen
Ordreinfo
Skabe måler L x B: 12 x 12 tommer. (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Skab stil Åbning foran
Materiale Akryl
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser, såvel som elektroniske samlinger og eventuelle komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold
Inkluderer Neoprenpakning, to låse i rustfrit stål (stor størrelse har tre låse) og hængsel i fuld højde, aftagelig solid tørremiddelbakke, ventilerede hylder
Antal hylder 4 Aftagelig Justerbar og ventileret
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,4 x 30,4 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45,7 cm