Få mere at vide
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelle-ledningsevneprober - Kviksølv - Fri, k=10 cm-1, 1 til 200 mS/cm, med 8-bens stik
Oversigt
Til brug på Accumet™ Excel (XL) seriens bordplademålere
- Immersion-type celle
- Brug i standard elektrodeholder: unik kompakt størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode
- Indbyggede temperatursensorer leverer temperaturkompenserede aflæsninger
- Epoxy-krop
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 10 |
| Konnektortyper | 8-benet |
| Sensortyper | Ledningsevne |
| Temperatur nøjagtighed | Temperaturkompenseret |
| Type | Konduktivitetssonde |
| Materiale | Epoxy |
| Måleområder | 1 til 200 mS/cm |