Få mere at vide
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober - Kviksølv - Fri, k=0,1, 0,5 til 2.000 μS/cm, med 8-bens stik
Description
For use on Accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
- Immersion-type cell
- Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
- Built-in temperature sensors provide temperature compensated readings
- Epoxy body
Specifications
Specifications
| Celle konstant | 0.1 |
| Konnektortyper | 8-benet |
| Sensortyper | Ledningsevne |
| Temperatur nøjagtighed | Temperature Compensated |
| Type | Konduktivitetssonde |
| Materiale | Epoxy |
| Måleområder | 0.5 to 2000 μS/cm |