Få mere at vide
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober
Artikelnummer. 11839043 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
8-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11839043 8-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 11839043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 DKK
    3142.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1077.09 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober - Kviksølv - Fri, k=0,1, 0,5 til 2.000 μS/cm, med 8-bens stik
Description
For use on Accumet™ Excel (XL) series benchtop meters
  • Immersion-type cell
  • Use in standard electrode holder: unique compact size is same as typical pH electrode
  • Built-in temperature sensors provide temperature compensated readings
  • Epoxy body
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celle konstant 0.1
Konnektortyper 8-benet
Sensortyper Ledningsevne
Temperatur nøjagtighed Temperature Compensated
Type Konduktivitetssonde
Materiale Epoxy
Måleområder 0.5 to 2000 μS/cm