Få mere at vide
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelleledningsprober
Artikelnummer. 11829043 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
8-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11829043 8-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 11829043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00 DKK
    2943.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1151.88 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompenserede tocelle-ledningsevneprober - Kviksølv - Gratis, k=1, 20 μS til 20 mS/cm, med 8-bens stik
Oversigt
Til brug på Accumet™ Excel (XL) seriens bordplademålere
  • Immersion-type celle
  • Brug i standard elektrodeholder: unik kompakt størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode
  • Indbyggede temperatursensorer leverer temperaturkompenserede aflæsninger
  • Epoxy-krop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1
Konnektortyper 8-benet
Sensortyper Ledningsevne
Temperatur nøjagtighed Temperaturkompenseret
Type Konduktivitetssonde
Materiale Epoxy
Måleområder 20 μS til 20 mS/cm