Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro rektangulære celler med PTFE låg
Artikelnummer. 15296103 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 μl
100 μl
100μ L
Oversigt:
Center: 15 mm
Center: 8,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
15296103 100μ L Center: 15 mm Hver
15246103 100 μl Center: 8,5 mm Hver
15216123 50 μl Center: 8,5 mm Hver
15286123 50 μl Center: 15 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15296103
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Reducer reagensbrug med Ultramicro-celler
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
  • Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Type Ultra-mikro absorptionscelle
Oversigt Center: 15 mm
Kapacitet (metrisk) 100μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 2mm
Mængde Ea., 8 Ea./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel