Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro rektangulære celler med PTFE låg
Artikelnummer. 15246103 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 μL
100 μL
100μ L
Oversigt:
Center: 15 mm
Center:15mm
Center:8.5mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15246103
Includes
PTFE lid or stopper
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Ultramicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifications
Type Ultra-micro Absorption Cell
Oversigt Center:8.5mm
Kapacitet (metrisk) 100 μL
Materiale Quartz
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 2mm
Mængde Ea., 8 Ea./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 to 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle