Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro rektangulære celler med PTFE låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 μL
100 μL
100μ L
Oversigt:
Center: 15 mm
Center:15mm
Center:8.5mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
PTFE lid or stopper
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Ultramicro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ultra-micro Absorption Cell |
| Oversigt | Center:8.5mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 μL |
| Materiale | Quartz |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Mængde | Ea., 8 Ea./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 to 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |