Få mere at vide
Fisherbrand™ Kvartskuvette med PTFE-prop
Artikelnummer. 15236033 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15236033 1000μ L Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15236033
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE prop
Indeholder kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde.
  • Giver semi-mikro absorption
  • Bølgelængdeområdet er 200 til 2500 nm
  • Med PTFE-prop
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt Bund tykkelse: 3 mm
Kapacitet (metrisk) 1000μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 4mm
Mængde 2/Pk.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel