Få mere at vide
Fisherbrand™ Semi-Micro Cuvette med PTFE låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-mikro kuvette |
| Kapacitet (metrisk) | 1500μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 4mm |
| Mængde | Ea. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 49.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard spektrofotometer |
| Vis mere |