Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionskvarts semi-mikro rektangulære celler med PTFE låg, m/PTFE låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-mikro absorptionscelle |
| Oversigt | Bundtykkelse: 9mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 4mm |
| Mængde | 4/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |