Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulære celler med PTFE låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Inkluderer | To klare vinduer, to sorte vinduer |
| Mængde | 2/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |