Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulære celler med PTFE låg
Artikelnummer. 15266083 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μL
500μ L
Højde (metrisk):
25 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15266083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Reducer reagensbrug med mikroceller
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Tekniske data
Type Mikroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 2mm
Inkluderer 2 klare vinduer
Mængde 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel