Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- Alle celler er 12,5 mm brede
- 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
- Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
- Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
- Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
- Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 3,5 ml |
| Materiale | Kvarts |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 10mm |
| Mængde | 4/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 3500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | Standard spektrofotometer celleholder |
| Vis mere |