Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Artikelnummer. 15266013 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 μl
350 μl
1500 μl
1750 μl
3000 μl
Materiale:
Kvarts
Optisk glas
Optisk kvarts
Specielt optisk glas
Vejlængde:
1 mm
5 mm
10 mm
Mængde:
2 stk., 4 stk./æsker
2 stk., 8 stk./æsker
4 stk., 4 stk./æsker
4/pakke, 8 pakker/æsker
Ea., 2 Ea./Cs.
Ea., 8 Ea./Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Vejlængde Mængde unitSize
15266013 300 μl Kvarts 1 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15265953 1750 μl Kvarts 5 mm Ea., 2 Ea./Cs. Hver
15255953 350 μl Kvarts 1 mm Ea., 8 Ea./Cs. Hver
15276013 1500 μl Kvarts 5 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15296013 3000 μl Kvarts 10 mm 4/pakke, 8 pakker/æsker Pakke med 4
15226023 350 μl Kvarts 1 mm 2 stk., 4 stk./æsker Pakke med 2
15286013 3000 μl Kvarts 10 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15256023 3000 μl Kvarts 10 mm 4 stk., 4 stk./æsker Pakke med 4
15246023 3000 μl Kvarts 10 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15266023 3000 μl Specielt optisk glas 10 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15276023 3000 μl Optisk glas 10 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15286023 3000 μl Optisk kvarts 10 mm 2 stk., 8 stk./æsker Pakke med 2
15206033 3000 μl Optisk glas 10 mm 4/pakke, 8 pakker/æsker Pakke med 4
15216033 3000 μl Optisk kvarts 10 mm 4/pakke, 8 pakker/æsker Pakke med 4
15296023 3000 μl Specielt optisk glas 10 mm 4/pakke, 8 pakker/æsker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15266013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4020.00 DKK
    3574.31 DKK / Pakke med 2
    Spare 445.69 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • Alle celler er 12,5 mm brede
  • 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
  • Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
  • Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
  • Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
  • Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Type Makroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 300 μl
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 10mm
Mængde 2 stk., 8 stk./æsker
Vejlængde 1 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Standard spektrofotometer celleholder
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
Form Rektangel