Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorberende underpuder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-306048 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
100 fod x 20 tommer. (30m x 510mm)
24 x 20 tommer. (610 x 510 mm)
250 fod x 20 tommer. (76m x 510mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
Artikelnummer. 11967964
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig
Absorber væsker hurtigt og inddæm spild
Polstret overflade minimerer brud på sarte laboratorieartikler
  • Fremstillet med højabsorberende fibre
  • Polyethylen-bagsiden er kemisk resistent, og det spunbond-toplag giver holdbarhed, selv når det er vådt
  • Læg dig fladt og klem om bordpladen for at forhindre glidning
  • Absorber op til 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende underpude
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m 2
Længde (engelsk) 250 ft.
Længde (metrisk) 76 m
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 510 mm
Dimensioner (L x B) 250 fod x 20 tommer. (76m x 510mm)
Til brug med (applikation) Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig
Mængde Kasse med 1