Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorberende underpuder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11957964 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 20 tommer
250 fod x 20 tommer
30 meter x 65 cm.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11957964 24 x 20 tommer Pakke med 250
11967964 250 fod x 20 tommer Pakke med 250
11977964 30 meter x 65 cm. Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11957964
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig
Absorber væsker hurtigt og inddæm spild
Polstret overflade minimerer brud på sarte laboratorieartikler
  • Fremstillet med højabsorberende fibre
  • Polyethylen-bagsiden er kemisk resistent, og det spunbond-toplag giver holdbarhed, selv når det er vådt
  • Læg dig fladt og klem om bordpladen for at forhindre glidning
  • Absorber op til 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende underpude
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m 2
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 510 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 20 tommer
Til brug med (applikation) Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig