Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorberende underpuder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2366701 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
36 x 20 tommer. (910 x 510 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. 11917964
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højabsorberende fibre opsuger spild.
  • Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig
  • Læg dig fladt og klem om bordpladen for at forhindre glidning
  • Polstret overflade minimerer brud på sarte laboratorieartikler
  • Polyethylen bagside er kemisk resistent
  • Spunbond toplag giver holdbarhed, selv når det er vådt
  • Absorber op til 750 ml/m 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende underpude
Materiale Polyethylen
Absorberingsevne 750 ml/m 2
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 910 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 510 mm
Dimensioner (L x B) 36 x 20 tommer. (910 x 510 mm)
Til brug med (applikation) Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig