Beskrivelse
- Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig
- Læg dig fladt og klem om bordpladen for at forhindre glidning
- Polstret overflade minimerer brud på sarte laboratorieartikler
- Polyethylen bagside er kemisk resistent
- Spunbond toplag giver holdbarhed, selv når det er vådt
- Absorber op til 750 ml/m 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Absorberende underpude |
| Materiale | Polyethylen |
| Absorberingsevne | 750 ml/m 2 |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 910 mm |
| Bredde (engelsk) | 20 tommer |
| Bredde (metrisk) | 510 mm |
| Dimensioner (L x B) | 36 x 20 tommer |
| Til brug med (applikation) | Opsuger hurtigt væsker og forhindrer spild i at sprede sig |