Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds polystyren plader
Artikelnummer. p-152650 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rundbund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 80
Artikelnummer. 11997944
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser.
Ideel til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser
Designet til kompatibilitet med automatiseret udstyr.
  • Polystyren
  • Tallerkener stables nemt uden låg
  • Fås i flade eller runde brøndformer
  • Ikke-steril
  • Ubehandlet, giver ensartede overfladeegenskaber
  • Låget sælges separat (12-565-511)
  • Kat nr. 12-565-501 er klar i farven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 80 sager
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker  50-250μ L/brønd
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Ideel til antibiotisk screening, cellebaserede assays og screeningsforbindelser
Mængde 80/Cs.