Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds polystyren plader
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rundbund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 80
Beskrivelse
Ideel til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser
Designed for compatibility with automated equipment
- Polystyrene
- Plates stack easily without lids
- Available in flat or round well shapes
- Nonsterile
- Untreated, provides uniform surface properties
- Use 12-565-511 lid (sold separately)
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) Nå | 400 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50-250 μL/well |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Overfladebehandling | Non-treated |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |