Description
Ideel til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser
Designet til kompatibilitet med automatiseret udstyr.
- Polystyren
- Tallerkener kan nemt stables uden låg
- Fås i flade eller runde brøndformer
- Ikke-steril
- Ubehandlet, giver ensartede overfladeegenskaber
- Brug låg 12-565-511 (solgt separat)
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 300μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50-250μ L/brønd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |