Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds polypropylen mikroplader
Artikelnummer. p-156247 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. 11907954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til —opbevaring med generøse 500 μL brøndvolumener
  • Polypropylen
  • Minimum binding
  • Modstandsdygtig over for mange reagenser
  • Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C (-112° til +250 °F)
  • Automationsvenligt design optimeret til HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til opbevaring har generøse μ500 L brøndvolumener