Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds polypropylen mikroplader
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Beskrivelse
- Polypropylene
- Minimum binding
- Resistant to many reagents
- Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
- Automation-friendly design optimized for HTS
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Rød |
| Produkttype | 96-well Storage Microplate |
| Materiale | Polypropylene |
| Volumen (metrisk) Nå | 500 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Well Shape | Round |
| Til brug med (applikation) | For storage feature generous 500μL well volumes |