Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brønds polypropylen mikroplader
Artikelnummer. 11907954 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11907954 Neutral Pakke med 80
11917954 Rød Pakke med 80
11927954 Gul Pakke med 80
11937954 Blå Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11907954
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ideel til —opbevaring med generøse 500 μL brøndvolumener
  • Polypropylen
  • Minimum binding
  • Modstandsdygtig over for mange reagenser
  • Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C (-112° til +250 °F)
  • Automationsvenligt design optimeret til HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til opbevaring har generøse μ500 L brøndvolumener