Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-brøndsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-153482 Shop alle Fisherbrand produkter
Certificeringer/compliance:
Certificeret
Ikke certificeret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 11997924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For EIA og andre applikationer
  • Klar polystyren
  • Resultater med CV af< 5 % mellem brønde og gentagelsesværdier indenfor± 10 % af den gennemsnitlige baggrund for brønde er inden for 0,005 absorbansenheder fra middel. Lille læbe ved hver brøndtop og kamme mellem brøndene forhindrer forurening fra brønd til brønd Flad brøndbund overflade giver større areal til binding
  • Rækker og kolonner er mærket alfanumerisk; plader stak for nem opbevaring
  • Specielt behandlet for at sikre høj binding af hydrofobe eller delvist hydrofobe molekyler som virale antigener og proteiner
Ordreinfo
Ikke-sterile mikroplader leveres i bulkpakker med 50 plader. Sterile mikroplader leveres individuelt indpakket med låg i pakker med 40 plader.
Certificeringer
Kat. nr. 21-377-203 leveres med et certifikat, der attesterer dets højbindende egenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 50 tallerkener, 40 tallerkener
Indbindingstype Høj binding
Farve Klar
Produkttype 96-brønds analysemikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 450μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Høj binding
Well Shape Afrundet firkant
Til brug med (applikation) EIA og andre applikationer